Key Documents
ENA394768296
Enamine
2,3,4,5-tetrachloro-6-(trichloromethyl)pyridine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
334.24
Numero MDL:
Punto di fusione
67-68
Iupac Name
2,3,4,5-tetrachloro-6-(trichloromethyl)pyridine
Inchi Code
1S/C6Cl7N/c7-1-2(8)4(6(11,12)13)14-5(10)3(1)9
InChI
YMBFWRZKTZICHS-UHFFFAOYSA-N
Purity
85
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-16704
Melting Point
67-68
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-16704