Documenti fondamentali
ENA394768209
Enamine
5-bromo-8-chloroquinolin-2-amine
Scegli un formato
50 MG
CHF 371.30
100 MG
CHF 529.90
250 MG
CHF 736.60
500 MG
CHF 1’133.10
1 G
CHF 1’442.50
2.5 G
CHF 2’781.50
5 G
CHF 4’095.80
10 G
CHF 6’052.30
SKU del venditore: EN300-130509-50MG
CHF 371.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 371.30
100 MG
CHF 529.90
250 MG
CHF 736.60
500 MG
CHF 1’133.10
1 G
CHF 1’442.50
2.5 G
CHF 2’781.50
5 G
CHF 4’095.80
10 G
CHF 6’052.30
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
257.52
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-130509-50MG
CHF 371.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
5-bromo-8-chloro-2-quinolinamine
Inchi Code
1S/C9H6BrClN2/c10-6-2-3-7(11)9-5(6)1-4-8(12)13-9/h1-4H,(H2,12,13)
InChI
JHGIODPOTYTBKT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-130509
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-130509
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)