Documenti fondamentali
ENA394768136
Enamine
1-(3,4-dimethoxyphenyl)cyclopentane-1-carbonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
231.29
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Punto di fusione
100-102
Iupac Name
1-(3,4-dimethoxyphenyl)cyclopentanecarbonitrile
Inchi Code
1S/C14H17NO2/c1-16-12-6-5-11(9-13(12)17-2)14(10-15)7-3-4-8-14/h5-6,9H,3-4,7-8H2,1-2H3
InChI
UNNOXLSDQWRFPO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-130234
Melting Point
100-102
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-130234
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)