Documenti fondamentali
ENA394768111
Enamine
N,2-dimethylpyridin-4-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
122.17
Numero MDL:
Iupac Name
N,2-dimethyl-4-pyridinamine
Inchi Code
1S/C7H10N2/c1-6-5-7(8-2)3-4-9-6/h3-5H,1-2H3,(H,8,9)
InChI
HCUFKIUYBRJORR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-129660
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-129660
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)