Documenti fondamentali
ENA394767974
Enamine
tert-butyl N-[2-(prop-2-yne-1-sulfonyl)ethyl]carbamate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
247.32
Numero MDL:
Iupac Name
tert-butyl (2-(prop-2-yn-1-ylsulfonyl)ethyl)carbamate
Inchi Code
1S/C10H17NO4S/c1-5-7-16(13,14)8-6-11-9(12)15-10(2,3)4/h1H,6-8H2,2-4H3,(H,11,12)
InChI
DAAGZSFEANVEJR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-130537
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-130537
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)