Documenti fondamentali
ENA394767757
Enamine
2-(oxan-2-yl)ethan-1-amine
Scegli un formato
100 MG
CHF 146.40
250 MG
CHF 189.30
500 MG
CHF 272.50
1 G
CHF 336.20
2.5 G
CHF 601.40
5 G
CHF 1’042.10
10 G
CHF 1’542.60
SKU del venditore: EN300-129332-100MG
CHF 146.40
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 146.40
250 MG
CHF 189.30
500 MG
CHF 272.50
1 G
CHF 336.20
2.5 G
CHF 601.40
5 G
CHF 1’042.10
10 G
CHF 1’542.60
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
129.2
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-129332-100MG
CHF 146.40
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-tetrahydro-2H-pyran-2-ylethanamine
Inchi Code
1S/C7H15NO/c8-5-4-7-3-1-2-6-9-7/h7H,1-6,8H2
InChI
XHMSRGDEBWJLBE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-129332
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-129332
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)