Documenti fondamentali
ENA394767579
Enamine
2-hydroxy-3-nitrobenzamide
Scegli un formato
100 MG
CHF 370.00
250 MG
CHF 507.80
500 MG
CHF 775.60
1 G
CHF 981.00
2.5 G
CHF 1’880.60
SKU del venditore: EN300-128901-100MG
CHF 370.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 370.00
250 MG
CHF 507.80
500 MG
CHF 775.60
1 G
CHF 981.00
2.5 G
CHF 1’880.60
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.14
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-128901-100MG
CHF 370.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
150-155
Iupac Name
2-hydroxy-3-nitrobenzamide
Inchi Code
1S/C7H6N2O4/c8-7(11)4-2-1-3-5(6(4)10)9(12)13/h1-3,10H,(H2,8,11)
InChI
FECMDSYYFNKSJZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-128901
Melting Point
150-155
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-128901
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)