Documenti fondamentali
ENA394767566
Enamine
2,4,4-trimethyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
175.27
Numero MDL:
Iupac Name
2,4,4-trimethyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Inchi Code
1S/C12H17N/c1-9-8-12(2,3)10-6-4-5-7-11(10)13-9/h4-7,9,13H,8H2,1-3H3
InChI
IGZBTTJKEYOSEM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-128861
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-128861