Documenti fondamentali
ENA394767149
Enamine
2-(2,4-difluorophenyl)ethan-1-ol
Scegli un formato
100 MG
CHF 111.30
250 MG
CHF 139.90
500 MG
CHF 194.50
1 G
CHF 237.40
2.5 G
CHF 415.50
5 G
CHF 713.20
10 G
CHF 1’308.60
SKU del venditore: EN300-127853-100MG
CHF 111.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 111.30
250 MG
CHF 139.90
500 MG
CHF 194.50
1 G
CHF 237.40
2.5 G
CHF 415.50
5 G
CHF 713.20
10 G
CHF 1’308.60
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.15
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-127853-100MG
CHF 111.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(2,4-difluorophenyl)ethanol
Inchi Code
1S/C8H8F2O/c9-7-2-1-6(3-4-11)8(10)5-7/h1-2,5,11H,3-4H2
InChI
BAOQAPMRTVBEKF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127853
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127853
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)