Documenti fondamentali
ENA394767032
Enamine
methyl 2,2-dimethylpent-4-ynoate
Scegli un formato
100 MG
CHF 332.30
250 MG
CHF 455.80
500 MG
CHF 692.40
2.5 G
CHF 1’672.60
5 G
CHF 2’452.60
10 G
CHF 3’616.10
SKU del venditore: EN300-125401-100MG
CHF 332.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 332.30
250 MG
CHF 455.80
500 MG
CHF 692.40
2.5 G
CHF 1’672.60
5 G
CHF 2’452.60
10 G
CHF 3’616.10
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
140.18
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-125401-100MG
CHF 332.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 2,2-dimethylpent-4-ynoate
Inchi Code
1S/C8H12O2/c1-5-6-8(2,3)7(9)10-4/h1H,6H2,2-4H3
InChI
NRPMIZFGLVJJOU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125401
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)