Documenti fondamentali
ENA394767022
Enamine
4-fluoro-2-(N-methanesulfonylmethanesulfonamido)phenyl methanesulfonate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
361.39
Numero MDL:
Iupac Name
4-fluoro-2-(N-(methylsulfonyl)methylsulfonamido)phenyl methanesulfonate
Inchi Code
1S/C9H12FNO7S3/c1-19(12,13)11(20(2,14)15)8-6-7(10)4-5-9(8)18-21(3,16)17/h4-6H,1-3H3
InChI
ZGHDIMDVKGUCKM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-129456
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-129456
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)