Documenti fondamentali
ENA394766989
Enamine
2-bromo-5-(ethylsulfanyl)benzoic acid
Scegli un formato
100 MG
CHF 376.50
250 MG
CHF 518.20
500 MG
CHF 788.60
1 G
CHF 999.20
2.5 G
CHF 1’914.40
SKU del venditore: EN300-129128-100MG
CHF 376.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 376.50
250 MG
CHF 518.20
500 MG
CHF 788.60
1 G
CHF 999.20
2.5 G
CHF 1’914.40
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
261.14
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-129128-100MG
CHF 376.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-bromo-5-(ethylthio)benzoic acid
Inchi Code
1S/C9H9BrO2S/c1-2-13-6-3-4-8(10)7(5-6)9(11)12/h3-5H,2H2,1H3,(H,11,12)
InChI
FGATZJGBGNTJDB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-129128
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-129128
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)