Documenti fondamentali
ENA394766917
Enamine
2-chloro-6-methanesulfonylbenzonitrile
Scegli un formato
100 MG
CHF 376.50
250 MG
CHF 518.20
500 MG
CHF 788.60
1 G
CHF 999.20
2.5 G
CHF 1’914.40
5 G
CHF 2’811.40
10 G
CHF 4’149.10
SKU del venditore: EN300-128210-100MG
CHF 376.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 376.50
250 MG
CHF 518.20
500 MG
CHF 788.60
1 G
CHF 999.20
2.5 G
CHF 1’914.40
5 G
CHF 2’811.40
10 G
CHF 4’149.10
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
215.66
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-128210-100MG
CHF 376.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-chloro-6-(methylsulfonyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C8H6ClNO2S/c1-13(11,12)8-4-2-3-7(9)6(8)5-10/h2-4H,1H3
InChI
GIYQFIWMLBANSP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-128210
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-128210
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)