Documenti fondamentali
ENA390552404
Enamine
1-(2,3-dihydro-1H-inden-5-yl)piperazine
Scegli un formato
100 MG
CHF 388.20
250 MG
CHF 535.10
SKU del venditore: EN300-126939-100MG
CHF 388.20
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 388.20
250 MG
CHF 535.10
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.3
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-126939-100MG
CHF 388.20
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(2,3-dihydro-1H-inden-5-yl)piperazine
Inchi Code
1S/C13H18N2/c1-2-11-4-5-13(10-12(11)3-1)15-8-6-14-7-9-15/h4-5,10,14H,1-3,6-9H2
InChI
VXPXJJPLCBBUBU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
83
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126939
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126939
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)