Documenti fondamentali
ENA390552341
Enamine
8-bromo-2-methoxyquinoline
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
238.08
Numero MDL:
Punto di fusione
87-89
Iupac Name
8-bromo-2-methoxyquinoline
Inchi Code
1S/C10H8BrNO/c1-13-9-6-5-7-3-2-4-8(11)10(7)12-9/h2-6H,1H3
InChI
FRNJXLVFMHQRIT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126790
Melting Point
87-89
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126790
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)