Documenti fondamentali
ENA390552207
Enamine
1,1,1-trifluoro-4,4-dimethylpentan-2-amine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
205.65
Numero MDL:
Iupac Name
1,1,1-trifluoro-4,4-dimethylpentan-2-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H14F3N.ClH/c1-6(2,3)4-5(11)7(8,9)10;/h5H,4,11H2,1-3H3;1H
InChI
RMDGTWRYXHACAC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127311
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127311
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)