ENA390552165
Enamine
2-tert-butylazetidine hydrochloride
About This Item
Iupac Name
2-(tert-butyl)azetidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H15N.ClH/c1-7(2,3)6-4-5-8-6;/h6,8H,4-5H2,1-3H3;1H
InChI
DWMSPHILMWOUMY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126857
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126857
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)