Documenti fondamentali
ENA390347507
Enamine
ethyl 2-hydrazinyl-4-methylpyrimidine-5-carboxylate
Scegli un formato
100 MG
CHF 162.00
250 MG
CHF 211.40
500 MG
CHF 306.30
1 G
CHF 380.40
2.5 G
CHF 752.20
5 G
CHF 1’371.00
10 G
CHF 2’609.90
SKU del venditore: EN300-125093-100MG
CHF 162.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 162.00
250 MG
CHF 211.40
500 MG
CHF 306.30
1 G
CHF 380.40
2.5 G
CHF 752.20
5 G
CHF 1’371.00
10 G
CHF 2’609.90
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.21
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-125093-100MG
CHF 162.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
172-174
Iupac Name
ethyl 2-hydrazino-4-methyl-5-pyrimidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C8H12N4O2/c1-3-14-7(13)6-4-10-8(12-9)11-5(6)2/h4H,3,9H2,1-2H3,(H,10,11,12)
InChI
VBRMUJGUHAMQNU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125093
Melting Point
172-174
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125093
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)