Documenti fondamentali
ENA390347428
Enamine
1-(3-bromo-5-fluorophenyl)propan-1-one
Scegli un formato
100 MG
CHF 214.00
250 MG
CHF 285.50
500 MG
CHF 493.50
1 G
CHF 645.60
2.5 G
CHF 1’220.20
5 G
CHF 1’785.70
10 G
CHF 2’625.50
SKU del venditore: EN300-126292-100MG
CHF 214.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 214.00
250 MG
CHF 285.50
500 MG
CHF 493.50
1 G
CHF 645.60
2.5 G
CHF 1’220.20
5 G
CHF 1’785.70
10 G
CHF 2’625.50
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
231.06
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-126292-100MG
CHF 214.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(3-bromo-5-fluorophenyl)-1-propanone
Inchi Code
1S/C9H8BrFO/c1-2-9(12)6-3-7(10)5-8(11)4-6/h3-5H,2H2,1H3
InChI
DSKFWYJZKMFSSZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126292
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126292
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)