Documenti fondamentali
ENA390347223
Enamine
1-(1-phenylpropan-2-yl)-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
Scegli un formato
100 MG
CHF 380.40
250 MG
CHF 527.30
500 MG
CHF 802.90
1 G
CHF 1’017.40
2.5 G
CHF 1’949.50
5 G
CHF 2’863.40
10 G
CHF 4’224.50
SKU del venditore: EN300-125823-100MG
CHF 380.40
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 380.40
250 MG
CHF 527.30
500 MG
CHF 802.90
1 G
CHF 1’017.40
2.5 G
CHF 1’949.50
5 G
CHF 2’863.40
10 G
CHF 4’224.50
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
229.28
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-125823-100MG
CHF 380.40
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(1-methyl-2-phenylethyl)-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H15NO2/c1-11(10-12-6-3-2-4-7-12)15-9-5-8-13(15)14(16)17/h2-9,11H,10H2,1H3,(H,16,17)
InChI
KKMIUDPARJGYMX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125823
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125823
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)