Key Documents
ENA390347170
Enamine
[2-(methylsulfanyl)ethyl]thiourea
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.27
Numero MDL:
Punto di fusione
67-68
Iupac Name
N-[2-(methylsulfanyl)ethyl]thiourea
Inchi Code
1S/C4H10N2S2/c1-8-3-2-6-4(5)7/h2-3H2,1H3,(H3,5,6,7)
InChI
YLBZNJCGDSHOIG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124572
Melting Point
67-68
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124572