Documenti fondamentali
ENA390347011
Enamine
1-(1H-pyrrol-3-yl)ethan-1-amine
Scegli un formato
100 MG
CHF 461.00
250 MG
CHF 640.40
500 MG
CHF 983.60
1 G
CHF 1’247.50
2.5 G
CHF 2’401.90
5 G
CHF 3’531.60
10 G
CHF 5’213.80
SKU del venditore: EN300-125313-100MG
CHF 461.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 461.00
250 MG
CHF 640.40
500 MG
CHF 983.60
1 G
CHF 1’247.50
2.5 G
CHF 2’401.90
5 G
CHF 3’531.60
10 G
CHF 5’213.80
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
110.16
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-125313-100MG
CHF 461.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(1H-pyrrol-3-yl)ethanamine
Inchi Code
1S/C6H10N2/c1-5(7)6-2-3-8-4-6/h2-5,8H,7H2,1H3
InChI
RFBQAWJJJXBCSN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125313
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125313
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)