ENA390346960
Enamine
3-methyl-N-[2-(5-sulfamoylthiophen-2-yl)ethyl]butanamide
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-125224-100MG
CHF 232.20
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-125224-100MG
CHF 232.20
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
N-{2-[5-(aminosulfonyl)-2-thienyl]ethyl}-3-methylbutanamide
Inchi Code
1S/C11H18N2O3S2/c1-8(2)7-10(14)13-6-5-9-3-4-11(17-9)18(12,15)16/h3-4,8H,5-7H2,1-2H3,(H,13,14)(H2,12,15,16)
InChI
FJVHAEZGSPGQAN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125224
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)