Documenti fondamentali
ENA390346893
Enamine
1-azaspiro[4.6]undecane hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
189.73
Numero MDL:
Iupac Name
1-azaspiro[4.6]undecane hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H19N.ClH/c1-2-4-7-10(6-3-1)8-5-9-11-10;/h11H,1-9H2;1H
InChI
UVUVJERPEUAOEF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126181
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126181
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)