ENA390346861
Enamine
ethyl 2-(3-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}propanamido)acetate
About This Item
Iupac Name
ethyl (3-((tert-butoxycarbonyl)amino)propanoyl)glycinate
Inchi Code
1S/C12H22N2O5/c1-5-18-10(16)8-14-9(15)6-7-13-11(17)19-12(2,3)4/h5-8H2,1-4H3,(H,13,17)(H,14,15)
InChI
IQZHTZXJJVTBLE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125848
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)