Documenti fondamentali
ENA390346797
Enamine
1-[(tert-butoxy)carbonyl]pyrrolidine-3,3-dicarboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
259.26
Numero MDL:
Iupac Name
1-(tert-butoxycarbonyl)pyrrolidine-3,3-dicarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H17NO6/c1-10(2,3)18-9(17)12-5-4-11(6-12,7(13)14)8(15)16/h4-6H2,1-3H3,(H,13,14)(H,15,16)
InChI
NBIUCLGHGBNZCI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
80
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125057
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125057
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)