Documenti fondamentali
ENA388700895
Enamine
1,1,1-trifluoro-2-phenylpropan-2-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
189.18
Numero MDL:
Iupac Name
1,1,1-trifluoro-2-phenyl-2-propanamine
Inchi Code
1S/C9H10F3N/c1-8(13,9(10,11)12)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,13H2,1H3
InChI
ZNBISFMWGMZMEE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59661
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59661
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)