Documenti fondamentali
ENA388700857
Enamine
1-(1,3-thiazol-4-yl)ethan-1-ol
Scegli un formato
100 MG
CHF 423.30
250 MG
CHF 587.10
500 MG
CHF 900.40
1 G
CHF 1’140.90
2.5 G
CHF 2’192.60
5 G
CHF 3’222.20
10 G
CHF 4’758.80
SKU del venditore: EN300-125195-100MG
CHF 423.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 423.30
250 MG
CHF 587.10
500 MG
CHF 900.40
1 G
CHF 1’140.90
2.5 G
CHF 2’192.60
5 G
CHF 3’222.20
10 G
CHF 4’758.80
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
129.18
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-125195-100MG
CHF 423.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(1,3-thiazol-4-yl)ethanol
Inchi Code
1S/C5H7NOS/c1-4(7)5-2-8-3-6-5/h2-4,7H,1H3
InChI
DYKKXJKGYIHJGV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125195
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125195
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)