Documenti fondamentali
ENA388700410
Enamine
1-cyclohexyl-2,2,2-trifluoroethan-1-ol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.19
Numero MDL:
Iupac Name
1-cyclohexyl-2,2,2-trifluoroethanol
Inchi Code
1S/C8H13F3O/c9-8(10,11)7(12)6-4-2-1-3-5-6/h6-7,12H,1-5H2
InChI
WDWKMZMIJJTUES-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124334
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124334
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)