Documenti fondamentali
ENA388700392
Enamine
N-(4-amino-2-fluorophenyl)butane-1-sulfonamide
Scegli un formato
100 MG
CHF 357.00
SKU del venditore: EN300-124294-100MG
CHF 357.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 357.00
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
246.31
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-124294-100MG
CHF 357.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
N-(4-amino-2-fluorophenyl)-1-butanesulfonamide
Inchi Code
1S/C10H15FN2O2S/c1-2-3-6-16(14,15)13-10-5-4-8(12)7-9(10)11/h4-5,7,13H,2-3,6,12H2,1H3
InChI
MBESRBYEKGREHK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124294
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124294
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)