Documenti fondamentali
ENA388700291
Enamine
2-(3-fluoropyridin-2-yl)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Scegli un formato
100 MG
CHF 380.40
250 MG
CHF 527.30
500 MG
CHF 802.90
1 G
CHF 1’017.40
2.5 G
CHF 1’949.50
5 G
CHF 2’863.40
10 G
CHF 4’224.50
SKU del venditore: EN300-124054-100MG
CHF 380.40
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 380.40
250 MG
CHF 527.30
500 MG
CHF 802.90
1 G
CHF 1’017.40
2.5 G
CHF 1’949.50
5 G
CHF 2’863.40
10 G
CHF 4’224.50
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
224.22
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-124054-100MG
CHF 380.40
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(3-fluoropyridin-2-yl)thiazole-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H5FN2O2S/c10-5-2-1-3-11-7(5)8-12-6(4-15-8)9(13)14/h1-4H,(H,13,14)
InChI
KNLXDRWBMCSBJL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124054
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124054
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)