Documenti fondamentali
ENA388700180
Enamine
2-[2-(propan-2-yl)pyrimidin-5-yl]ethan-1-amine
Scegli un formato
50 MG
CHF 384.30
100 MG
CHF 548.10
250 MG
CHF 761.30
SKU del venditore: EN300-123833-50MG
CHF 384.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 384.30
100 MG
CHF 548.10
250 MG
CHF 761.30
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
165.24
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-123833-50MG
CHF 384.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(2-isopropyl-5-pyrimidinyl)ethylamine
Inchi Code
1S/C9H15N3/c1-7(2)9-11-5-8(3-4-10)6-12-9/h5-7H,3-4,10H2,1-2H3
InChI
GKJVOJSTXXAMMM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
92
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-123833
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-123833
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)