Documenti fondamentali
ENA388700177
Enamine
3-tert-butyl-6-chloro-2,3,4,9-tetrahydro-1H-carbazole
Scegli un formato
100 MG
CHF 232.20
250 MG
CHF 312.80
500 MG
CHF 548.10
1 G
CHF 698.90
2.5 G
CHF 1’324.20
5 G
CHF 1’939.10
SKU del venditore: EN300-123827-100MG
CHF 232.20
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 232.20
250 MG
CHF 312.80
500 MG
CHF 548.10
1 G
CHF 698.90
2.5 G
CHF 1’324.20
5 G
CHF 1’939.10
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
261.79
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-123827-100MG
CHF 232.20
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-tert-butyl-6-chloro-2,3,4,9-tetrahydro-1H-carbazole
Inchi Code
1S/C16H20ClN/c1-16(2,3)10-4-6-14-12(8-10)13-9-11(17)5-7-15(13)18-14/h5,7,9-10,18H,4,6,8H2,1-3H3
InChI
RZLRQRPFXZFMPI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-123827
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-123827
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)