Documenti fondamentali
ENA388700172
Enamine
3-(aminooxy)propanoic acid hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
141.55
Numero MDL:
Punto di fusione
148-151
Iupac Name
3-(aminooxy)propanoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C3H7NO3.ClH/c4-7-2-1-3(5)6;/h1-2,4H2,(H,5,6);1H
InChI
XRRWTXUSRDXCLW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-120547
Melting Point
148-151
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-120547
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)