Documenti fondamentali
ENA388699922
Enamine
1-(2,3-dimethylbenzoyl)piperidine-2-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
261.32
Numero MDL:
Iupac Name
1-(2,3-dimethylbenzoyl)-2-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C15H19NO3/c1-10-6-5-7-12(11(10)2)14(17)16-9-4-3-8-13(16)15(18)19/h5-7,13H,3-4,8-9H2,1-2H3,(H,18,19)
InChI
TXVDLQWWBZGVFL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-123281
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-123281
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)