ENA388699751
Enamine
benzyl N-benzyl-N-(2-hydroxyethyl)carbamate
About This Item
Iupac Name
benzyl benzyl(2-hydroxyethyl)carbamate
Inchi Code
1S/C17H19NO3/c19-12-11-18(13-15-7-3-1-4-8-15)17(20)21-14-16-9-5-2-6-10-16/h1-10,19H,11-14H2
InChI
RSFMUAGSZGKFFW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-122928
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-122928
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)