Documenti fondamentali
ENA388699743
Enamine
2-aminoethanethioamide hydrochloride
Scegli un formato
100 MG
CHF 423.30
250 MG
CHF 587.10
500 MG
CHF 900.40
1 G
CHF 1’140.90
2.5 G
CHF 2’192.60
5 G
CHF 3’222.20
10 G
CHF 4’758.80
SKU del venditore: EN300-124586-100MG
CHF 423.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 423.30
250 MG
CHF 587.10
500 MG
CHF 900.40
1 G
CHF 1’140.90
2.5 G
CHF 2’192.60
5 G
CHF 3’222.20
10 G
CHF 4’758.80
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
126.61
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-124586-100MG
CHF 423.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
160-161
Iupac Name
2-aminoethanethioamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C2H6N2S.ClH/c3-1-2(4)5;/h1,3H2,(H2,4,5);1H
InChI
COPVWNNFTVZFQY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124586
Melting Point
160-161
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124586
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)