Documenti fondamentali
ENA388699728
Enamine
1-[(2,3-dihydro-1H-inden-5-yl)methyl]pyrrolidin-3-ol hydrochloride
Scegli un formato
100 MG
CHF 380.40
250 MG
CHF 527.30
500 MG
CHF 802.90
1 G
CHF 1’017.40
2.5 G
CHF 1’949.50
5 G
CHF 2’863.40
SKU del venditore: EN300-124472-100MG
CHF 380.40
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 380.40
250 MG
CHF 527.30
500 MG
CHF 802.90
1 G
CHF 1’017.40
2.5 G
CHF 1’949.50
5 G
CHF 2’863.40
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
253.77
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-124472-100MG
CHF 380.40
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-((2,3-dihydro-1H-inden-5-yl)methyl)pyrrolidin-3-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C14H19NO.ClH/c16-14-6-7-15(10-14)9-11-4-5-12-2-1-3-13(12)8-11;/h4-5,8,14,16H,1-3,6-7,9-10H2;1H
InChI
MRUYHRKVTNKMHA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124472
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124472
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)