Documenti fondamentali
ENA388699580
Enamine
7-bromo-2-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepine-8-sulfonamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
319.18
Numero MDL:
Iupac Name
7-bromo-2-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzo[b]azepine-8-sulfonamide
Inchi Code
1S/C10H11BrN2O3S/c11-7-4-6-2-1-3-10(14)13-8(6)5-9(7)17(12,15)16/h4-5H,1-3H2,(H,13,14)(H2,12,15,16)
InChI
NWUOSQRAQVLUOK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-120003
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-120003