Documenti fondamentali
ENA388192368
Enamine
3-amino-1,1,1-trifluoropentan-2-ol hydrochloride
Scegli un formato
100 MG
CHF 329.70
50 MG
CHF 423.30
250 MG
CHF 450.60
500 MG
CHF 684.60
1 G
CHF 865.30
2.5 G
CHF 1’182.50
5 G
CHF 1’710.30
10 G
CHF 2’765.90
SKU del venditore: EN300-122903-100MG
CHF 329.70
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 329.70
50 MG
CHF 423.30
250 MG
CHF 450.60
500 MG
CHF 684.60
1 G
CHF 865.30
2.5 G
CHF 1’182.50
5 G
CHF 1’710.30
10 G
CHF 2’765.90
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
193.6
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-122903-100MG
CHF 329.70
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-amino-1,1,1-trifluoro-2-pentanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H10F3NO.ClH/c1-2-3(9)4(10)5(6,7)8;/h3-4,10H,2,9H2,1H3;1H
InChI
IYBYWDKXHODWRH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-122903
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-122903
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)