Documenti fondamentali
ENA388192140
Enamine
1-cyclopentyl-5-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.23
Numero MDL:
Punto di fusione
100-105
Iupac Name
1-cyclopentyl-5-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H14N2O2/c1-7-9(10(13)14)6-11-12(7)8-4-2-3-5-8/h6,8H,2-5H2,1H3,(H,13,14)
InChI
XKNSWGRCZIHPHQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-122254
Melting Point
100-105
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-122254
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)