ENA388191966
Enamine
4-nitro-1H-indole-3-carboxylic acid
About This Item
Iupac Name
4-nitro-1H-indole-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H6N2O4/c12-9(13)5-4-10-6-2-1-3-7(8(5)6)11(14)15/h1-4,10H,(H,12,13)
InChI
BYWPORVVGREGBC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-121247
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-121247
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)