Documenti fondamentali
ENA388191964
Enamine
3-amino-3-methylbutan-2-ol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
103.16
Numero MDL:
Iupac Name
3-amino-3-methyl-2-butanol
Inchi Code
1S/C5H13NO/c1-4(7)5(2,3)6/h4,7H,6H2,1-3H3
InChI
RICKMFQXMYMBNY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-121245
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-121245
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)