Documenti fondamentali
ENA387773070
Enamine
N-propyl-5,6,7,8-tetrahydroquinolin-8-amine
Scegli un formato
50 MG
CHF 419.40
100 MG
CHF 602.70
250 MG
CHF 841.90
500 MG
CHF 1’300.80
1 G
CHF 1’653.10
2.5 G
CHF 3’200.10
5 G
CHF 4’712.00
SKU del venditore: EN300-120701-50MG
CHF 419.40
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 419.40
100 MG
CHF 602.70
250 MG
CHF 841.90
500 MG
CHF 1’300.80
1 G
CHF 1’653.10
2.5 G
CHF 3’200.10
5 G
CHF 4’712.00
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.29
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-120701-50MG
CHF 419.40
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
N-propyl-5,6,7,8-tetrahydro-8-quinolinamine
Inchi Code
1S/C12H18N2/c1-2-8-13-11-7-3-5-10-6-4-9-14-12(10)11/h4,6,9,11,13H,2-3,5,7-8H2,1H3
InChI
CEQKAGKGPVMRMS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-120701
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-120701
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)