Documenti fondamentali
ENA387772952
Enamine
(2-amino-4-methylpentyl)(methyl)amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
130.23
Numero MDL:
Iupac Name
N~1~,4-dimethyl-1,2-pentanediamine
Inchi Code
1S/C7H18N2/c1-6(2)4-7(8)5-9-3/h6-7,9H,4-5,8H2,1-3H3
InChI
RUXHHYJZWCQYGH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-120434
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-120434
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)