Documenti fondamentali
ENA387772922
Enamine
2-[2-(dimethylamino)ethoxy]pyridine-4-carbonitrile
Scegli un formato
100 MG
CHF 376.50
250 MG
CHF 518.20
500 MG
CHF 788.60
1 G
CHF 999.20
2.5 G
CHF 1’914.40
5 G
CHF 2’811.40
10 G
CHF 4’149.10
SKU del venditore: EN300-120373-100MG
CHF 376.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 376.50
250 MG
CHF 518.20
500 MG
CHF 788.60
1 G
CHF 999.20
2.5 G
CHF 1’914.40
5 G
CHF 2’811.40
10 G
CHF 4’149.10
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.23
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-120373-100MG
CHF 376.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
2-[2-(dimethylamino)ethoxy]isonicotinonitrile
Inchi Code
1S/C10H13N3O/c1-13(2)5-6-14-10-7-9(8-11)3-4-12-10/h3-4,7H,5-6H2,1-2H3
InChI
RDQNCXDGOXHSHQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-120373
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-120373
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)