Documenti fondamentali
ENA387772867
Enamine
7,9-dimethyl-1,3-diazaspiro[4.5]decane-2,4-dione
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.25
Numero MDL:
Punto di fusione
333-334
Iupac Name
7,9-dimethyl-1,3-diazaspiro[4.5]decane-2,4-dione
Inchi Code
1S/C10H16N2O2/c1-6-3-7(2)5-10(4-6)8(13)11-9(14)12-10/h6-7H,3-5H2,1-2H3,(H2,11,12,13,14)
InChI
YYLYCNHLXYNSSJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-109179
Melting Point
333-334
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-109179
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)