Documenti fondamentali
ENA387772861
Enamine
2-(aminomethyl)butanedioic acid hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
183.59
Numero MDL:
Iupac Name
2-(aminomethyl)succinic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H9NO4.ClH/c6-2-3(5(9)10)1-4(7)8;/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10);1H
InChI
HFULDHHANUXCFK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-120174
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-120174
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)