ENA387772704
Enamine
4-(2-methoxyethoxy)quinoline-2-carboxylic acid
About This Item
Punto di fusione
195-197
Iupac Name
4-(2-methoxyethoxy)-2-quinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H13NO4/c1-17-6-7-18-12-8-11(13(15)16)14-10-5-3-2-4-9(10)12/h2-5,8H,6-7H2,1H3,(H,15,16)
InChI
DXCUSGFEDABNDO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-119829
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)