Documenti fondamentali
ENA387772690
Enamine
2-(pyridin-2-yl)propane-1,3-diol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
153.18
Numero MDL:
Punto di fusione
77-79
Iupac Name
2-(2-pyridinyl)-1,3-propanediol
Inchi Code
1S/C8H11NO2/c10-5-7(6-11)8-3-1-2-4-9-8/h1-4,7,10-11H,5-6H2
InChI
JGXRFQKRGPKWPP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-119801
Melting Point
77-79
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-119801
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)